Ethidiumbromid
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
RC-049
RC-049EA 325 EUR
RC-049
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394.31 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (0.1 mmHg)
Schmelzpunkt: 261…264 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751