L(+)-Lysin Monohydrochlorid
Lieferant: G Bioscienes
RC-066
RC-067
RC-066EA
81.1
EUR
RC-066
RC-067
L(+)-Lysin Monohydrochlorid
L(+)-Lysin Monohydrochlorid
Formel:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00064564 CAS-Nummer: 657-27-2 EINECS: 213-091-9 |