Magnesiumchlorid

Lieferant: G Bioscienes

RC-069
RC-069EA 255 EUR
RC-069
Magnesiumchlorid
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 715 °C
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR