DL-Methionin
Lieferant: G Bioscienes
RC-071 RC-070
RC-071EA 303 EUR
RC-071 RC-070
DL-Methionin
DL-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Schmelzpunkt: ∼136 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063096
CAS-Nummer: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004