Polyethylenglycol 8.000

Lieferant: G Bioscienes

RC-078 RC-077
RC-078EA 238 EUR
RC-078 RC-077
Polyethylenglycol 8.000
Polyethylenglycol 8.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR