Natriumchlorid

Lieferant: G Bioscienes

Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

RC-094
RC-094EA 183 EUR
RC-094
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Schmelzpunkt: 801
Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR