di-Natriumhydrogenphosphat

Lieferant: G Bioscienes

Synonyme: di-Natriumorthophosphat, sek. Natriumphosphat, Natriumorthophosphat dibasisch

RC-095
RC-095EA 179 EUR
RC-095
di-Natriumhydrogenphosphat
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Molecular Weight: 141.96 g/mol
Schmelzpunkt: 250
Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR