Natriumdihydrogenphosphat
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch
RC-097
RC-097EA 109 EUR
RC-097
Natriumdihydrogenphosphat
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
Molecular Weight: 119.98 g/mol
Schmelzpunkt: ∼650 °C
Dichte: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806