Kaliumchlorid
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: Potassiumchloride
RC-123
RC-123EA 163 EUR
RC-123
Kaliumchlorid
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621