Ammoniaklösung 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703

Lieferant: REAGECON
Achtung

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

1004703
REGE1004703EA 76.1 EUR
REGE1004703
Ammoniaklösung 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR