Salzsäure 0.01 mol/l (0.01 N) Reag. Ph. Eur. 1043504
Lieferant: REAGECON
1043504
REGE1043504EA 416 EUR
REGE1043504
Salzsäure 0.01 mol/l (0.01 N) Reag. Ph. Eur. 1043504
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III