Ammoniumcer(IV)nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: REAGECON
Achtung
Synonyme: Diammoniumhexanitratocerat, di-Ammonium-hexanitratocerat (IV), Cer(IV)ammoniumnitrat
3000100
REGE3000100EA 433 EUR
REGE3000100
Ammoniumcer(IV)nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Molecular Weight: 548,22 g/mol
MDL: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6