Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 3001100

Lieferant: REAGECON
Achtung

Synonyme: Cerdisulfat

3001100
REGE3001100EA 239 EUR
REGE3001100
Cer(IV)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 3001100
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
Molecular Weight: 332,24 g/mol
MDL: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR