Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 3002100
Lieferant: REAGECON
3002100
REGE3002100EA 45 EUR
REGE3002100
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph. Eur. 3002100
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III