Kaliumbromat Reag. Ph. Eur. 3004200
Lieferant: REAGECON
Gefahr
3004200
REGE3004200EA 191 EUR
REGE3004200
Kaliumbromat Reag. Ph. Eur. 3004200
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Schmelzpunkt: 350
Dichte: 3.218 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779