Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. 3006300

Lieferant: REAGECON
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

3006300
REGE3006300EA 45 EUR
REGE3006300
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. 3006300
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR