Barium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ba in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Lieferant: REAGECON
AABAH
REGEAABAHEA 117 EUR
REGEAABAH
Barium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ba in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Barium-Standards