Bismut-Standardlösung, 1.000 mg/l Bi in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Lieferant: REAGECON
AABIH
REGEAABIHEA 114 EUR
REGEAABIH
Bismut-Standardlösung, 1.000 mg/l Bi in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards