Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Lieferant: REAGECON
AAFEH
REGEAAFEHEA 61.6 EUR
REGEAAFEH
Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Eisen-Standards