Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Lieferant: REAGECON
AAPBH
REGEAAPBHEA 61.6 EUR
REGEAAPBH
Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Blei-Standards