ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung für die Kjeldahlbestimmung
Lieferant: REAGECON
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
BOA25
REGEBOA25EA 154 EUR
REGEBOA25
ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung für die Kjeldahlbestimmung
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 160
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM