Calciumchlorid 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
CACL20011
REGECACL20011EA 121 EUR
REGECACL20011
Calciumchlorid 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8