CSB-Standards
Lieferant: REAGECON
COD1300 COD200 COD600 COD100 COD1500 COD5000 COD50 COD10 COD500 COD10M COD1000 COD20
701-0046EA 169 EUR
701-0046 701-0047 REGECOD600 REGECOD100 REGECOD1500 REGECOD5000 REGECOD50 REGECOD10 REGECOD500 REGECOD10M REGECOD1000 REGECOD20
CSB-Standards
Standards Umweltanalyse-Standards
Ideal für den Einsatz als Kontrollstandards, um zu überprüfen, ob die CSB-Analyse korrekt durchgeführt wurde.