Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung

Lieferant: REAGECON

EFS4AC
REGEEFS4ACEA 61.4 EUR
REGEEFS4AC
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung
Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung
Formel: KCl+AgCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR