Salzsäure 10%
Lieferant: REAGECON
Achtung
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H10WV1
REGEH10WV1EA 157 EUR
REGEH10WV1
Salzsäure 10%
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II