Salzsäure 0.01 mol/l (0.01 N) volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON

H20011 H20015
REGEH20011EA 52 EUR
REGEH20011 REGEH20015
Salzsäure 0.01 mol/l (0.01 N) volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR