Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N) volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20105
H20101
REGEH20105EA
68
EUR
REGEH20105
REGEH20101
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N) volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36.46 g/mol Dichte: 1.004 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...