Salzsäure 0.5 mol/l (0.5 N) volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON
Achtung

H20505 H20501
REGEH20505EA 68 EUR
REGEH20505 REGEH20501
Salzsäure 0.5 mol/l (0.5 N) volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR