Salzsäure 2 mol/l (2 N) volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON
Achtung

H22005 H22001
REGEH22005EA 129 EUR
REGEH22005 REGEH22001
Salzsäure 2 mol/l (2 N) volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR