Kaliumdichromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Gefahr
Synonyme: Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
KC20016W
REGEKC20016WEA 126 EUR
REGEKC20016W
Kaliumdichromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294.18 g/mol
Siedepunkt: 500
Schmelzpunkt: 398
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790