Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON
Achtung

KOH20105 KOH20101
REGEKOH20105EA 229 EUR
REGEKOH20105 REGEKOH20101
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR