Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Achtung
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
KOH20105 KOH20101
REGEKOH20105EA 229 EUR
REGEKOH20105 REGEKOH20101
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806