Kaliumhydroxid 0.23 mol/l (0.23 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON
Achtung

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

KOH20235
REGEKOH20235EA 164 EUR
REGEKOH20235
Kaliumhydroxid 0.23 mol/l (0.23 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR