Silbernitrat 2,395 g/l 0.0141 mol/l (0.0141 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
N20014W
REGEN20014WEA 354 EUR
REGEN20014W
Silbernitrat 2,395 g/l 0.0141 mol/l (0.0141 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Silbernitrat
1 ml = 0.5 mg Cl
Formel: AgNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM