Silbernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Synonyme: Höllenstein
N20020W
REGEN20020WEA 660 EUR
REGEN20020W
Silbernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM