Silbernitrat 4,791 g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
N20028W
REGEN20028WEA
310
EUR
REGEN20028W
Silbernitrat 4,791 g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Silbernitrat
1 ml = 1 mg Cl
Formel:
AgNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...