Salpetersäure 0.1 mol/l (0.1 N)

Lieferant: REAGECON
Achtung

Synonyme: Nitric acid solution

NO20101
REGENO20101EA 41 EUR
REGENO20101
Salpetersäure 0.1 mol/l (0.1 N)
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 87
Schmelzpunkt: -42
Dichte: 1.51
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06610

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR