Blei(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON

Synonyme: Bleidinitrat

PB2011
REGEPB2011EA 177 EUR
REGEPB2011
Blei(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Molecular Weight: 331,21 g/mol
MDL: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR