Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON

PP2020F PP2020W
REGEPP2020FEA 127 EUR
REGEPP2020F REGEPP2020W
Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR