Hexan (Isomerengemisch)

Lieferant: REAGECON
Gefahr

RH1002
REGERH1002EA 68.9 EUR
REGERH1002
Hexan (Isomerengemisch)
Hexan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 68…70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179311
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR