Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON

S20105 S20101
REGES20105EA 70.9 EUR
REGES20105 REGES20101
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR