Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON
Achtung

S20201
REGES20201EA 43.8 EUR
REGES20201
Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR