Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Gefahr
S22005
REGES22005EA 109 EUR
REGES22005
Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II