Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON
Gefahr

S25001 S25005
REGES25001EA 38.2 EUR
REGES25001 REGES25005
Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR