Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) in wässriger Lösung für die Kjeldahlbestimmung

Lieferant: REAGECON
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

S30WWLN S30WW1 S30WW5
REGES30WWLNEA 136 EUR
REGES30WWLN REGES30WW1 REGES30WW5
Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) in wässriger Lösung für die Kjeldahlbestimmung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR