Schwefelsäure 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON

SU20105 SU20101
REGESU20105EA 81.6 EUR
REGESU20105 REGESU20101
Schwefelsäure 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR