Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON
Achtung

SU21005 SU21001
REGESU21005EA 78.8 EUR
REGESU21005 REGESU21001
Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR