Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON
Gefahr

SU22501 SU22505
REGESU22501EA 43.8 EUR
REGESU22501 REGESU22505
Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR