Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
|
Gefahr
|
SU22501
SU22505
REGESU22501EA
43.8
EUR
REGESU22501
REGESU22505
Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98.08 g/mol Siedepunkt: 330 Schmelzpunkt: 10,38 Dichte: 1.146 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...