Natriumthiosulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
T20051
REGET20051EA 38.2 EUR
REGET20051
Natriumthiosulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5